Learn More
RETSCH Gasket For Grinding Jar
Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Stainless Steel
Stainless Steel, PTFE
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide, Tungsten Carbide
Da utilizzare con (apparecchiatura):
1.5 mL Grinding Jar
10 mL Grinding Jar
25 mL Grinding Jar
35 mL Grinding Jar
5 mL Grinding Jar
50 mL Grinding Jar
Quantità:
1 Pk.
10 Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 50 mL Grinding Jar |
| Quantità | 10 Pk. |
| Materiale | Stainless Steel |
| Tipo | Gasket |