Learn More
Gasoline Range Organics, SPEX CertiPrep™
Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
1 mL
missing translation for 'unitSize'
1mL
Description
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
| Analyte | CAS No. | Concentration |
|---|---|---|
| 1,2,4-Trimethylbenzene | 95-63-6 | 1000μg/mL |
| 2,2,4-Trimethylpentane | 540-84-1 | 1000μg/mL |
| 3-Methylpentane | 96-14-0 | 1000μg/mL |
| Benzene | 71-43-2 | 1000μg/mL |
| Ethylbenzene | 100-41-4 | 1000μg/mL |
| m-Xylene | 108-38-3 | 1000μg/mL |
| Naphthalene | 91-20-3 | 1000μg/mL |
| o-Xylene | 95-47-6 | 1000μg/mL |
| Toluene | 108-88-3 | 1000μg/mL |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Gasoline Range Organics |
| Imballaggio | 2mL amber prescored glass ampule |
| Concentration or Composition Notes | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
| Metodi | For US EPA Method 8015 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Solvent or Matrix | Methanol-P and T |
| Quantità | 1 mL |
Safety and Handling
Product Identifier
- GASOLINE RANGE ORGANICS
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- cancerogenicità Categoria 1A
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H331-Tossico se inalato.
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
- H370-Provoca danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: benzene, napthalene,ethylbenzene, toluene, methanol
Product intended for laboratory use only