Learn More
BD Forniture GasPak™
Codice prodotto. 15930997
Click to view available options
Tipo:
CO2 Indicator Strip
Catalyst Replacement Charges
Striscia indicatrice GasPak™ Dry Anaerobic Indicator Strip
Tube Holder
Quantità:
1 Each
10 Pk.
100 Pk.
50 Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
pezzi 50
Codice prodotto. 15930997
Marca: BD 270303
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Forniture e accessori per i sistemi diagnostici BD™ e i prodotti per la generazione di gas GasPak™
GasPak™ EZ Gas Generating Systems are complete, integrated systems that rapidly produce atmospheres suitable to support the primary isolation and cultivation of anaerobic, microaerophilic or capnophilic bacteria by use of gas generating sachets inside multi-use incubation containers.
Accessories include:
  • CO2 Indicator Strips
  • Dry Anaerobic Indicator Strips
  • Tube Holder
  • Catalyst Replacement Charges
  • Catalyst Reaction Chamber
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Catalyst Replacement Charges
Content And Storage 15°C to 30°C
Da utilizzare con (applicazione) Produce atmospheres suitable to support the primary isolation and cultivation of anaerobic, microaerophilic or capnophilic bacteria
Da utilizzare con (apparecchiatura) BD GasPak™
Quantità 10 Pk.
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • X10 SACHETS OF CATALYST (JAR22003)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: aluminium oxide