Learn More
Gatifloxacin sesquihydrate
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Descrizione
A broad spectrum antibiotic
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Gatifloxacin sesquihydrate |
| Tipo | Gatifloxacin Sesquihydrate |
| Forma fisica | Powder |
| Colore | White to Yellow |
| Quantità | 5 g |
| Punti di ebollizione | 684°C |
| Indice di Merck | 14,4376 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in 1N NaOH at 10mg/mL |
| Peso formulazione | 402.42 |