Learn More
Gatifloxacin sesquihydrate
Codice prodotto. 15417239
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 15417239
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J66036.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A broad spectrum antibiotic | CAS: 180200-66-2 | C19H22FN3O4 | 375.40 g/mol
A broad spectrum antibiotic
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 180200-66-2
Formula molecolare C19H22FN3O4
Molecular Weight (g/mol) 375.40
Numero MDL MFCD00895399
InChI Key XUBOMFCQGDBHNK-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 5379
ChEBI CHEBI:5280
IUPAC Name 1-cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
SMILES COC1=C2N(C=C(C(O)=O)C(=O)C2=CC(F)=C1N1CCNC(C)C1)C1CC1
Specifica
Materiale o nome chimico Gatifloxacin sesquihydrate
Tipo Gatifloxacin Sesquihydrate
Forma fisica Powder
Colore White to Yellow
Quantità 25 g
Punti di ebollizione 684°C
Indice di Merck 14,4376
Informazioni di solubilità Soluble in 1N NaOH at 10mg/mL
Peso formulazione 402.42