Learn More
Gatifloxacin sesquihydrate
Codice prodotto. 15497229
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 15497229
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J66036.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
A broad spectrum antibiotic | CAS: 180200-66-2 | C19H22FN3O4 | 375.40 g/mol
A broad spectrum antibiotic
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 180200-66-2
Formula molecolare C19H22FN3O4
Molecular Weight (g/mol) 375.40
Numero MDL MFCD00895399
InChI Key XUBOMFCQGDBHNK-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 5379
ChEBI CHEBI:5280
IUPAC Name 1-cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
SMILES COC1=C2N(C=C(C(O)=O)C(=O)C2=CC(F)=C1N1CCNC(C)C1)C1CC1
Specifica
Materiale o nome chimico Gatifloxacin sesquihydrate
Tipo Gatifloxacin Sesquihydrate
Forma fisica Powder
Colore White to Yellow
Quantità 1 g
Punti di ebollizione 684°C
Indice di Merck 14,4376
Informazioni di solubilità Soluble in 1N NaOH at 10mg/mL
Peso formulazione 402.42
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Gatifloxacin sesquihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Gatifloxacin sesquihydrate