Learn More
KleenGuard™ Jackson Safety™ G80 Chemical Resistant Gauntlet
Codice prodotto. 15336738
Click to view available options
Size:
11
Dimensione della confezione:
12 paia
Codice prodotto. 15336738
Marca: KleenGuard™ 25625
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
KleenGuard™ Jackson Safety™ G80 Chemical Resistant Gauntlet provides maximum protection against chemical and mechanical hazards.
  • Longer length to protect wrist and lower forearm and allows full immersion
  • Sand patch texturing on fingers and palm offering enhanced wet and dry grip
  • Abrasion Resistance (4)
  • Good grip for light oil applications (better protection)
  • Lowers chance of dropping things in material handling, improving productivity results
  • Reduces hand fatigue during prolonged use
  • Un-flocked
  • Reduces risk of lint contamination, making it ideal in areas which are sensitive to the introduction of impurities
Specifica
Certificazione/Conformità PPE Category 3 Certified
Applicazioni Industrial
Colore Green
Cut Resistance Rating ANSI A4
Finger Thickness (English) 22 mil
Finger Thickness (Metric) 0.558 mm
Latex Free
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 21.7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.55 mm
Product Type Nitrile Gloves
Size 11
Spessore (sistema imperiale) 21.7 mil
Spessore (sistema metrico) 0.55 mm
Rivestimento interno Unlined
Quantità 12 paia
Lunghezza (sistema imperiale) 17.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 45 cm