Learn More
BRAND™ Gay-Lussac Pycnometer
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
:
Gay-Lussac Pycnometer
Descrizione
- Material: Borosilicate glass 3.3
- Type: Gay-Lussac
- DIN ISO 3507
- Calibrated to contain (TC, In)
- Includes individual certificate
- Stopper NS 10/19 with capillary, top of stopper ground and polished
Specifica
Specifica
| Calibrazione | To Contain |
| Capacità (sistema metrico) | 10 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| Forma | Gay-Lussac |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Monouso | Reusable |
| Graduated | Yes |
| Mouth Style | Stretta |
| Sterilità | Non-sterile |
| Forma del fondo | Flat |