Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Gay Lussac Pycnometers Unadjusted
Codice prodotto. 10662662
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10662662
Marca: Lenz Laborglasintrumente™ 05630037
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Pycnometers acc. to Gay Lussac, unadjusted
  • Gay Lussac pycnometers acc. to DIN ISO 3507 and in addition to standard
  • Unadjusted
  • Stopper NS 10/19 with capillary
  • Stopper top ground and polished
  • Imprint of nominal capacity at the bottom
  • Material: borosilicate glass 3.3
Specifica
Quantità 1
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale Borosilicate Glass (3.3)