Learn More
SGE Analytical Science™ GC Autosampler Syringe
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- AutoSystem™ and Clarus™ Removable Needle
- 0.5μL syringe
- FOR PE
- 0.63mm O.D.
Specifica
Specifica
| Calibro dell'ago | 23 G |
| Diametro (sistema metrico) ago esterno | 0.63 mm |
| Product Type | Autosampler Syringe |
| Volume (sistema metrico) | 0.5 μL |
| Stile del punto dell'ago | Cone |