Learn More
Trajan™ BP624 GC Capillary Columns
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 m
30 mm
50 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
1.4 μm
1.8 μm
3 μm
1.2 mm
3 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Polar phase
- EPA organics analysis (EPA 624, 502.2, SW-846, 8240/8260)
- Ideal for environmental analyses, volatile organics, alcohol analysis
Specifica
Specifica
| Temperatura max | 230/240°C |
| Tipo | BP624 GC Capillary Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.53 mm |
| Gamma di temperatura | 0°C to 240°C |
| Spessore pellicola | 3 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30 mm |
| Polarità | High polar |
| Quantità | 1 Each |