Learn More
Trajan™ BP624 GC Capillary Columns
Codice prodotto. 12915581
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 m
30 mm
50 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
1.4 μm
1.8 μm
3 μm
1.2 mm
3 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12915581
Marca: Trajan™ 054835
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
SGE BP624 GC Capillary Columns - A polar phase designed for EPA volatile organics analysis
  • Polar phase
  • EPA organics analysis (EPA 624, 502.2, SW-846, 8240/8260)
  • Ideal for environmental analyses, volatile organics, alcohol analysis
Specifica
Temperatura max 230/240°C
Tipo BP624 GC Capillary Column
Diametro (sistema metrico) interno 0.53 mm
Gamma di temperatura 0°C to 240°C
Spessore pellicola 3 μm
Lunghezza (sistema metrico) 50 m
Polarità High polar