Learn More
SGE™ GC Capillary Columns: Cyanopropyl Polysilphenylene Siloxane
Codice prodotto. 10310611
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.1 mm
0.22 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.2 μm
0.25 μm
0.5 μm
Dimensione particelle:
0.2 μm
0.25 μm
0.5 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10310611
Marca: SGE™ 054603
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Range of columns that feature high levels of robustness, reproducibility and performance
  • Low bleed; high inertness for most demanding analyses
  • High tolerance level to adverse conditions and samples
  • Manufactured to exact specifications, ensuring column-to-column reproducibilty
  • forte BPX-70 (70% Cyanopropyl Polysilphenylene-siloxane)—MS-premium, low bleed column with a polarity that has been designed for Fatty Acid Methyl ester (FAME) analysis
Specifica
Temperatura max 260°C
Diametro (sistema metrico) interno 0.22 mm
Stationary Phase 70% Cyanopropyl Polysilphenylene Siloxane
Da utilizzare con (applicazione) GC/MS, cis/trans Isomer Analysis
Dimensione particelle 0.25 μm
Gamma di temperatura 50°C to 250°C
Spessore pellicola 0.25 μm
Lunghezza (sistema metrico) 50 m
Materiale di impaccamento BPX70
Polarità Polar