Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GC column BPX1 polyimide clad 2.65μm film thickness 10m x 0.53mm I.D. SGE
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- 100% Dimethyl Polysiloxane
- Non-polar column
- Dimensionally stabilized phase
- Low bleed
- Specifically designed for high temperature hydrocarbon analysis
- Ideal for simulated distillation
Specifica
Specifica
| Temperatura max | 370°C |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.53 mm |
| Gamma di temperatura | -30°C to +370°C |
| Spessore pellicola | 2.65 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10 m |
| Materiale | Dimethyl Polysiloxane |