Learn More
Macherey-Nagel™ GC Column CW Retention Gap
Codice prodotto. 10661492 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
25 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10661492
Marca: Macherey-Nagel™ 723713.25
Solo null disponibili
Specifica
Diametro (sistema metrico) 0.5 mm
Tipo GC Column Retention Gap
Diametro (sistema metrico) interno 0.32 mm
Da utilizzare con (applicazione) Solvents and Especially for Methanol and Water Analysis
Gamma di temperatura 250°C
Lunghezza (sistema metrico) 25 m
Quantità 1 Each