Learn More
Macherey-Nagel™ GC Column Me-Sil Retention Gap
Codice prodotto. 10398541 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
25 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10398541
Marca: Macherey-Nagel™ 723706.10
Solo null disponibili
Specifica
Diametro (sistema metrico) 0.4 mm
Tipo GC Column Retention Gap
Diametro (sistema metrico) interno 0.25 mm
Da utilizzare con (applicazione) n-hexane and Diethyl Ether Analysis
Gamma di temperatura 320°C
Lunghezza (sistema metrico) 10 m
Quantità 1 Each