Learn More
Fisherbrand™ GC Injection Port Septa
Codice prodotto. 11388631 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
10 mm
12.5 mm
17 mm
9.5 mm
Shimadzu plug
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
Codice prodotto. 11388631
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Universal, long-life gas chromatography septa. Fisherbrand™ GC Injection Port Septa are ready to use, transparent septa available in a range of sizes and formats for broad compatibility with all common gas chromatograph systems.
  • Universal, longlife GC-Septa
  • Suitable for inlet temperatures of up to 340°C
  • Low bleeding (release of Siloxanes)
  • Good penetration and sealing properties (low fragmentation)
  • Long lifetime
  • No sticking to hot surfaces, so easily exchangeable
  • Ready-to-use; no further pre-treatment necessary
  • Packed with 25 pieces in a resealable amber Screw Neck Vial of 1st hydrol. Class
  • Available for all common gas chromatographs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Universal Injection Port Septum
Diametro (sistema metrico) esterno 9.5 mm
Temperatura (sistema metrico) max 340°C
Colore Transparent
Da utilizzare con (apparecchiatura) Agilent HP (5700/5880 Series); Varian (Injector Type: Packed Columns); Varian (CP - all models); Tra
Quantità 25/Pk.