Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GC Inlet Liner Split/Splitless with Recessed Gooseneck Quartz Wool For Shimadzu 17A And 2014 3.4mm I.D.
Codice prodotto. 12973991
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
95 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12973991
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 09206101
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
Product
Specifica
Quantità 1 Ea.
Lunghezza (sistema metrico) 95 mm
Product Type GC Inlet Liner, Split / Splitless Inlet Liner with Recessed Gooseneck and Quartz Wool
Diametro (sistema metrico) interno 3.4 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 5 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Shimadzu GC Instruments