Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GC Inlet Liner Split Tapered
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Each batch of liners tested for activity
- Manufactured from borosilicate glass
- Color coded by geometry for easy identification
- For use with Varian instruments
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 Ea. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 72 mm |
| Product Type | GC Inlet Liner, Split, Tapered FocusLiner Inlet Liner |
| Diametro (sistema metrico) interno | 4 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 6.3 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Varian 1075/1077 |