Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GC Inlet Liner Spme For Shimadzu 17A And 2014 0.75mm I.D.
Codice prodotto. 12984021
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
95 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12984021
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 09208901
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
  • Each batch of liners tested for activity
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Color coded by geometry for easy identification
  • For use with Shimazdu instruments
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 95 mm
Product Type GC Inlet Liner, SPME Liner
Diametro (sistema metrico) interno 0.75 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 5 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Shimadzu GC Instruments