Learn More
Trajan™ Cilindri di ingresso GC
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.75 mm
3 mm
3.4 mm
4 mm
4 mm
5 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
5 mm
6.2 mm
6.2 mm
6.3 mm
8 mm
Lunghezza (sistema metrico):
54 mm
78.5 mm
92 mm
92 mm
95 mm
105 mm
Product Type:
Cilindri di ingresso
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
pezzi 5
Descrizione
For use with GC instruments
- Tutti i liner vengono disattivati mediante fase gassosa ad alta temperatura (420 °C [788 °F])
- Disponibili in confezioni blister per impedire la contaminazione
- La riduzione dei siti attivi elimina reazioni indesiderate nei campioni
- Con due sezioni coniche che fissano il tappo in lana di quarzo per pulizia della punta dell'ago e trasferimento del campione ottimali—evitano inoltre che la lana di quarzo si sposti verso il setto o cada nel liner
- Offrono un'eccellente riproducibilità
- Minore discriminazione di massa
- I Fast FocusLiners sono caratterizzati da un diametro interno ridotto di 2.3 mm per l'uso con le colonne capillari con diametro interno di 0.1 mm—il ridotto diametro interno determina anche ampiezze di picco più piccole
- La lana di quarzo in alcuni liner split promuove la miscelazione degli analiti e garantisce una migliore determinazione quantitativa, fornisce una grande area di superficie che favorisce la vaporizzazione del campione, funge da dispositivo di intercettazione per raccogliere residui non volatili dal campione ed evita che il campione entri in contatto con il fondo dell'iniettore prima della volatilizzazione
- I coni in alcuni liner splitless riducono al minimo il contatto degli analiti con il fondo della porta di iniezione –particolarmente utili per composti molto attivi; incanalano anche gli analiti nella colonna per un'installazione più solida della colonna
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 78.5 mm |
| Product Type | Cilindri di ingresso |
| Diametro (sistema metrico) interno | 4 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 6.3 mm |