Learn More
Thermo Scientific™ GC Liner Sealing Rings for Thermo Scientific™ and Agilent Instruments
Codice prodotto. 10479234 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
Graphite Liner Sealing Ring
Guarnizione liner
Liner Sealing Ring
Viton Liner Sealing Ring
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Agilent 2.0 mm Liners
Agilent Direct Straight Liners
Agilent SSL Liners
Strumenti Thermo Scientific
TRACE 1300 Series GC PTV Injectors
TRACE 1300 Series GC SSL Injectors
TRACE 1300 Series GC and Agilent SSL Injectors
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 10479234
Marca: Thermo Scientific™ 290GA242
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Match the best sealing ring with the injection port liner used in your Thermo Scientific™ or Agilent GC system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Graphite Liner Sealing Ring
Quantità Confezione da 10
Product Type Graphite Liner Sealing Ring
Da utilizzare con (apparecchiatura) Agilent Direct Straight Liners