Learn More
Thermo Scientific™ GC Liner Sealing Rings for Thermo Scientific™ and Agilent Instruments
Codice prodotto. 10638905 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
Graphite Liner Sealing Ring
Guarnizione liner
Liner Sealing Ring
Viton Liner Sealing Ring
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Agilent 2.0 mm Liners
Agilent Direct Straight Liners
Agilent SSL Liners
Strumenti Thermo Scientific
TRACE 1300 Series GC PTV Injectors
TRACE 1300 Series GC SSL Injectors
TRACE 1300 Series GC and Agilent SSL Injectors
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 10638905
Marca: Thermo Scientific™ 290OA241
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Match the best sealing ring with the injection port liner used in your Thermo Scientific™ or Agilent GC system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Viton Liner Sealing Ring
Quantità Confezione da 10
Product Type Viton Liner Sealing Ring
Da utilizzare con (apparecchiatura) TRACE 1300 Series GC and Agilent SSL Injectors