Learn More
Schmidlin™ GC Plus Rack Zero Air Generator
Click to view available options
Portata:
15,000 mL/min.
1800 mL/min.
500 mL/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Increase efficiency and improve safety and performance
- On-demand supply 24/7
- Purity: <0.1 ppm THC
- Pressure: 4.5 to 10 barg (145 psig)
- Proprietary platinum catalyst technology
- Easy to install with complete 'plug and play' functionality
- Ideal for all GC detector applications
- Stable baseline with increased sensitivity and repeatability
- Meets and exceeds requirements for the most demanding analyzers
Specifica
Specifica
| Profondità (sistema metrico) | 37 cm |
| Portata | 500 mL/min. |
| Altezza (sistema metrico) | 50.7 cm |
| Temperatura operativa ambiente max | 35°C |
| Pressione di uscita | 11 bar |
| Larghezza (sistema imperiale) | 9 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 23 cm |
| Collegamenti | Outlet: 1/8 in. |
| Purezza dell'azoto | >99.99996% |
| Wattage | 220 W |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.