Learn More
Schmidlin™ GC Plus Zero Air Generator
Codice prodotto. p-7228516
Encompass_Preferred
Click to view available options
Portata:
15,000 mL/min.
1500 mL/min.
30,000 mL/min.
3000 mL/min.
Wattage:
200 W
550 W
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17798899
Marca: Schmidlin™ DBNGC1500EU
This generator produces a continuous supply of zero grade air.
  • Increase efficiency and improve safety and performance
  • On-demand supply 24/7
  • Purity: <0.1 ppm THC
  • Pressure: 10 barg (145 psig)
  • Proprietary platinum catalyst technology
  • Easy to install with complete 'plug and play' functionality
  • Ideal for all GC detector applications
  • Stable baseline with increased sensitivity and repeatability
  • Meets and exceeds requirements for the most demanding GC applications
Specifica
Profondità (sistema metrico) 23 cm
Portata 1500 mL/min.
Altezza (sistema metrico) 41 cm
Temperatura operativa ambiente max 35°C
Pressione di uscita 3.5 to 9 bar
Larghezza (sistema imperiale) 21.6 in.
Larghezza (sistema metrico) 55 cm
Collegamenti Inlet: 1/4 in., Outlet: 1/8 in.
Requisiti elettrici 110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz
Purezza dell'azoto <0.1 ppm
Wattage 200 W
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.