Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GC Tubing Fused Silica (Not Deactivated)
Click to view available options
Overall Length (Metric):
1 m
10 m
25 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.01 mm
0.025 mm
0.04 mm
0.05 mm
0.06 mm
0.075 mm
0.1 mm
0.11 mm
0.15 mm
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
0.14 mm
0.15 mm
0.17 mm
0.2 mm
0.22 mm
0.285 mm
0.363 mm
0.43 mm
0.68 mm
Dimensione della confezione:
10m
25m
Pezzo
Descrizione
- High quality fused silica tubing
- Tubing protected with high temperature polyimide resin
- Used in a wide range of GC, LC and biotechnology applications
Specifica
Specifica
| Tipo | Tubing |
| Da utilizzare con (applicazione) | GC, LC and Biotechnology |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.01 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 0.285 mm |
| Overall Length (Metric) | 10 m |