Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GC Tubing Fused Silica (Not Deactivated)
Helps in maintaining a high performance chromatography system
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 062474
Codice prodotto. 15258833
  • 116.00€ / 10m
Spedizione stimata: 04-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • High quality fused silica tubing
  • Tubing protected with high temperature polyimide resin
  • Used in a wide range of GC, LC and biotechnology applications
Specifica
Specifica
Tubing
0.15 mm
10 m
GC, LC and Biotechnology
0.285 mm