Learn More
GCAT Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
270.00€ - 367.00€
Specifica
Antigene GCAT
Diluizione Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
18664928
Vedere i documenti
Novus Biologicals
NBP3-05994-100ul
100 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
18618516
Vedere i documenti
Novus Biologicals
NBP3-05994-50ul
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
GCAT Polyclonal antibody specifically detects GCAT in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
Specifica
GCAT
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Amino Acids Drugs and other small molecules, Endocrinology, Signal Transduction
PBS, pH7.0
23464
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified
Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Polyclonal
Purified
RUO
Human
2-amino-3-ketobutyrate-CoA ligase, AKB ligase, Aminoacetone synthase, EC 2.3.1, EC 2.3.1.29, Glycine acetyltransferase, glycine C-acetyltransferase, glycine C-acetyltransferase (2-amino-3-ketobutyrate coenzyme A ligase), KBL2-amino-3-ketobutyrate coenzyme A ligase, mitochondrial, MGC23053
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human GCAT fragment.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.