Learn More
GCGR Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | GCGR |
|---|---|
| Concentrazione | 0.37 mg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16885145
|
Proteintech
26784-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16875145
|
Proteintech
26784-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Glucagon receptors are G-protein coupled receptors for glucagon and play a central role in the regulation of blood glucose levels and glucose homeostatsis. It regulates the rate of hepatic glucose production by promoting glycogen hydrolysis and gluconeogenesis. Glucagon receptors also play an important role in mediating the responses to fasting. Ligand binding causes a conformation change that triggers signaling via guanine nucleotide-binding proteins (G-proteins) and modulates the activity of down-stream effectors.Specifica
| GCGR | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse | |
| P47871, Q61606 | |
| 14527, 2642 | |
| GCGR Fusion Protein Ag24861 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| GCGR |
| 0.37 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| GCGR, GGR, GL R, glucagon receptor | |
| Gcgr | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |