Learn More
GDF15 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene GDF15
Concentrazione 0.3 mg/mL
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16825635
Vedere i documenti
Proteintech
27455-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16815635
Vedere i documenti
Proteintech
27455-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Bone morphogenetic proteins (e. g., BMP5, MIM 112265) are members of the transforming growth factor-beta (see TGFB1, MIM 190180) superfamily and regulate tissue differentiation and maintece. They are synthesized as precursor molecules that are processed at a dibasic cleavage site to release C-terminal domains containing a characteristic motif of 7 conserved cysteines in the mature protein.
Specifica
Specifica
GDF15
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
Q99988, Q9Z0J7
23886, 9518
GDF15 Fusion Protein Ag26760
Primary
-20°C
GDF15
0.3 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
GDF 15, GDF15, MIC 1, MIC1, NAG 1, NRG 1, NSAID activated gene 1 protein, NSAID regulated gene 1 protein, PDF, PLAB, Placental TGF beta, PTGFB
GDF15
IgG
Antigen Affinity Chromatography