Learn More
GEFT Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 5A11F8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | GEFT |
|---|---|
| Clone | 5A11F8 |
| Concentrazione | 1.34 mg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16877505
|
Proteintech
66012-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16867505
|
Proteintech
66012-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The Rho family of small GTPases act as molecular switches to control a wide range of cellular processes. Guanine nucleotide exchange factors (GEFs), like GEFT, activate Rho GTPases by accelerating GDP/GTP exchange. The Rho family of small GTPases act as molecular switches to control a wide range of cellular processes. Guanine nucleotide exchange factors (GEFs), like GEFT, activate Rho GTPases by accelerating GDP/GTP exchange (Souchet et al., 2002 ).Specifica
| GEFT | |
| 1.34 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| ARHGEF25, GEFT, p63RhoGEF, RhoA/RAC/CDC42 exchange factor | |
| Arhgef25 | |
| IgG2a | |
| Protein A | |
| Antibody |
| 5A11F8 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Mouse, Human, Rat | |
| Q6P720, Q86VW2, Q9CWR0 | |
| 115557, 314904, 52666 | |
| GEFT Fusion Protein Ag10819 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| ARHGEF25 |