Learn More
Grant Instruments Gel Card Rotor for LMC-56
Click to view available options
Capacità:
24 Gel Cards
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Rotor for 24 Gel Cards for blood group serology testing (Forward Group, Reverse Group, RhD Type and 3 cell antibody screen).
- Compatible with LMC-56
Specifica
Specifica
| Materiale | Stainless Steel |
| Tipo | Swing-out Rotor |
| Capacità | 24 Gel Cards |
| RCF max | 280 x g |
| Velocità max | 1,500 rpm |
| Raggio (sistema metrico) | 100 mm |
| Net Weight | 1 kg |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | LMC-56 |
| Diameter (Metric) Outside | 200 mm |
| No. of Places | 24 |
| Vedi altri risultati |