Learn More
Cytiva Gelatin Sepharose™ 4B Media
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
Dimensione della confezione:
25mL
Descrizione
- Bovine gelatin coupled to Sepharose 4B, in a 4% agarose matrix
- Ligand coupling method: cyanogen bromide activation
- Ligand concentration: 4.5-8mg gelatin/mL medium
- Average particle size: 90μm
- Stable in the pH range 3 to 10, and in the presence of all commonly used buffers
Specifica
Specifica
| Quantità | 25 mL |
| Materiale | Gelatin Sepharose 4 B |
| Dimensione particelle | 90 μm |
| Matrix | Affinity Resin |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- gelatin sepharose 4B
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol