Learn More
Cytiva Pellicola di gel GelBond PAG
Codice prodotto. 10086234 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
Agarose gels
Gel preparato PhastGel™
Polyacrylamide gels
Lunghezza (sistema metrico):
94 mm
258 mm
260 mm
Larghezza (sistema metrico):
84 mm
124 mm
203 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 10086234
Marca: Cytiva 80112936
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CytivaTM; GelBond PAG Gel Film è un terreno omogeneo ad alta densità.
  • Terreno omogeneo ad alta densità
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Colorless
Product Type Gel Film
Da utilizzare con (applicazione) Polyacrylamide gels
Quantità 50 Pack
Lunghezza (sistema imperiale) 10.1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 258 mm
Larghezza (sistema imperiale) 5.0 in.
Larghezza (sistema metrico) 124 mm