Learn More
Cytiva Pellicola di gel GelBond PAG
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
Agarose gels
Gel preparato PhastGel™
Polyacrylamide gels
Lunghezza (sistema metrico):
94 mm
258 mm
260 mm
Larghezza (sistema metrico):
84 mm
124 mm
203 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
Cytiva™ GelBond Film is a transparent, flexible polyester film designed to support agarose gels. Gels cast on GelBond Film remain permanently attached to the film through electrophoresis or immunodiffusion and all subsequent fixing, staining, destaining, and drying procedures.
- GelBond Film is made from thin polyester (0.2mm). Pack of 50 films, 124 x 258mm.
- High-density homogenous medium
Each film has one hydrophilic side and one hydrophobic side. The gel must be cast on the hydrophilic side, which is the side where a water droplet will spread out.
Specifications
Specifications
| Colore | Colorless |
| Product Type | Gel Film |
| Forma | Solid |
| Da utilizzare con (applicazione) | Agarose gels |
| Quantità | 50 Pack |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 3.7 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 94 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 3.3 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 84 mm |