Learn More
Cytiva Pellicola di gel GelBond PAG
Codice prodotto. 10754037 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
Agarose gels
Gel preparato PhastGel™
Polyacrylamide gels
Lunghezza (sistema metrico):
94 mm
258 mm
260 mm
Larghezza (sistema metrico):
84 mm
124 mm
203 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 10754037
Marca: Cytiva 80112937
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CytivaTM; GelBond PAG Gel Film è un terreno omogeneo ad alta densità.
Cytiva™ GelBond Film is a transparent, flexible polyester film designed to support gels. Gels cast on GelBond Film remain permanently attached to the film through electrophoresis or immunodiffusion and all subsequent fixing, staining, destaining, and drying procedures.
  • GelBond Film is made from thin polyester (0.2mm). Pack of 50 films, 124 x 258mm.
  • High-density homogenous medium
Each film has one hydrophilic side and one hydrophobic side. The gel must be cast on the hydrophilic side, which is the side where a water droplet will spread out.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Gel Film
Da utilizzare con (applicazione) Polyacrylamide gels
Quantità 50 Pack
Lunghezza (sistema imperiale) 10.2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 260 mm
Larghezza (sistema imperiale) 7.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 203 mm
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Blue Sepharose High Performance, 50 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol