Learn More
Thermo Scientific™ Reagente di colorazione GelCode™ Blue
GelCode Blue Stain Reagent is a ready-to-use protein stain based on colloidal coomassie dye G-250 that provides nanogram-level detection in polyacrylamide gels and for in-blot detection.
Marca: Thermo Scientific™ 24592
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.49480kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : II
Descrizione
GelCode Blue Stain Reagent is a ready-to-use protein stain based on colloidal coomassie dye G-250 that provides nanogram-level detection in polyacrylamide gels and for in-blot detection. This unique reagent stains only protein and allows bands to be viewed directly in the gel during the one-hour gel-staining process.
GelCode Blue Stain Reagent is a ready-to-use protein stain based on colloidal coomassie dye G-250 that provides nanogram-level detection in polyacrylamide gels and for in-blot detection.Features include:
• No methanol-acetic acid destaining required
• Fast, one-step, one-hour staining, ready-to-use stain reagent; band development visible directly in the staining tray; no background from overnight staining; flexible fixing and washing protocol; no gel shrinkage; stained gel can be dried
• Water wash increases staining sensitivity; optional step provides crystal-clear gel background and makes weakly stained bands more visible
GelCode Blue Stain Reagent stains only protein and allows bands to be viewed directly in the gel during the one-hour gel-staining process. Because the destaining step does not fix the protein, GelCode Blue Stain is compatible with mass spectrometry analysis and N-terminal sequence analysis.
Specifica
Store at 4°C. | |
In-Blot Detection, In-Gel Detection | |
Coomassie | |
GelCode™ | |
Protein |
GelCode™ Blue Stain Reagent, 3.5 L | |
Colorimetric | |
Protein Gel Stain Reagent | |
3.5 l |
Sicurezza e movimentazione
- Gelcode Blue Stain Reagent, 3.5 L
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H371-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Phosphoric acid, Methyl alcohol