Learn More
Tocris Bioscience™ Gemcitabine hydrochloride
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30001393
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 30001393
Marca: Tocris Bioscience™ 3259/10
DNA synthesis inhibitor
Deoxycytidine analog that inhibits DNA synthesis. Metabolized to form gemcitabine triphosphate (dFdCTP) and gemcitabine diphosphate (dFdCDP). dFdCTD inhibits ribonucleotide reductase causing a reduction in cellular nucleotides. dFdCTP is incorporated in DNA resulting in DNA strand termination. Displays antitumor activity in vitro and in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 122111-03-9
Formula molecolare C9H12ClF2N3O4
Specifica
Materiale o nome chimico Gemcitabine hydrochloride
Quantità 10 mg
Peso formulazione 299.66
Purezza >99%
Peso molecolare 299.659