missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GEMIN8 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | GEMIN8 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.27 mg/mL |
| Applicazioni | Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunofluorescence |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16874344
|
Proteintech
15251-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16864344
|
Proteintech
15251-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This antibody recognize GEMIN8 (28-32 kDa) only.
The SMN complex plays a catalyst role in the assembly of small nuclear ribonucleoproteins (snRNPs), the building blocks of the spliceosome. Thereby, plays an important role in the splicing of cellular pre-mRNAs. Most spliceosomal snRNPs contain a common set of Sm proteins SNRPB, SNRPD1, SNRPD2, SNRPD3, SNRPE, SNRPF and SNRPG that assemble in a heptameric protein ring on the Sm site of the small nuclear RNA to form the core snRNP. In the cytosol, the Sm proteins SNRPD1, SNRPD2, SNRPE, SNRPF and SNRPG are trapped in an inactive 6S pICln-Sm complex by the chaperone CLNS1A that controls the assembly of the core snRNP. Dissociation by the SMN complex of CLNS1A from the trapped Sm proteins and their transfer to an SMN-Sm complex triggers the assembly of core snRNPs and their transport to the nucleus.Specifica
| GEMIN8 | |
| Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q9NWZ8 | |
| 54960 | |
| GEMIN8 Fusion Protein Ag6774 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| GEMIN8 |
| 0.27 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| FAM51A1, Gem associated protein 8, Gemin 8, GEMIN8, Protein FAM51A1 | |
| GEMIN8 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto