missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Geminin Rabbit anti-Human, Clone: GMNN/7037R, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-13993-100UG
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Geminin Monoclonal antibody specifically detects Geminin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Specifica
| Geminin | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/ml | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml, Protein Array | |
| O75496 | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array | |
| GMNN/7037R | |
| Unconjugated | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| Gem, geminin, geminin, DNA replication inhibitor, RP3-369A17.3 | |
| Recombinant fragment (around aa71-202) of human Geminin protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: O75496) | |
| 100 μg | |
| Breast Cancer, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Core ESC Like Genes, DNA Repair, DNA Replication Transcription Translation and Splicing, Nuclear Receptors Coactivators and Corepressors, Stem Cell Markers | |
| 51053 | |
| Store at 4°C. | |
| IgG1 κ |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto