Learn More
Cytiva GeneGel Kits
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Each
Dimensione della confezione:
1 set
Descrizione
- Feature 24-well polyacrylamide gels of 122 x 110 x 0.5 mm in dimension
- Semi-dry buffer system offers exceptional handling convenience
- Silver staining following separation increases sensitivity and provides a long lasting record of the analysis
GeneGel Excel 12.5/24 Kit
- Ready-to-run gels plus electrode system
- For a broad range of DNA applications: RFLP, SSCP, VNTR and RAPD
- Separation range: 50-500 base pairs with resolution of 6 to 8 bp in the 100–200 bp range
- Includes five gels, 12 buffer strips, and instructions
Specifica
Specifica
| Formato | 24-beh |
| Product Type | Precast Gel |
| Pozzetti | 24-well |
| Da utilizzare con (applicazione) | RFLP, SSCP, VNTR, analisi degli eteroduplici, ARDRA e RAPD |
| Contenuto kit | 5 gel preparati GeneGel Excel 12.5/24, 6 strip di tampone anodo e 6 catodo, 1 manuale, questi gel pronti all’uso contengono 12.5% di acrilammide |
| Quantità | 1 Each |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1
- Cancerogenicità Categoria 1