Learn More
Corning™ Coperchi per micropiastre per saggi generici
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-152205 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Plate Compatibility:
96, 384 pozzetti, half-area
96-well Microplates Only (not 2 mL block)
96-well Plate
Tutte le micropiastre
N. per custodia:
100
100/Cs.
100/conf.
50/Cs.
Materiale:
Acetate
Polistirene
Polystyrene
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Codice prodotto. 10330652
Marca: Corning™ 3099
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In polistirene rigido per visibilità e resistenza ottimali. I coperchi per micropiastra per saggi generici Corning™ sono disponibili in diversi stili e tipi.
  • Tutti i coperchi sono realizzati in polistirene rigido, salvo se diversamente indicato.
  • Tutti i coperchi hanno un angolo intagliato A1 (salvo diversamente indicato) che corrisponde agli angoli intagliati presenti su tutte le micropiastre Corning.™
  • Il coperchio universale senza angolo intagliato (n. di cat. 3098) non deve essere orientato in modo particolare per il posizionamento sulle micropiastre Corning. Il coperchio ha un bordo più corto rispetto ai coperchi standard.
  • Il coperchio universale nero (n. di cat. 3935) è indicato per saggi a fluorescenza e fotosensibili.
  • Il coperchio in copolimero di olefina ciclica resistente a DMSO (COC) (n. di cat. 3085) è di colore ambra per saggi fotosensibili ed è resistente al 100% a DMSO.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Materiale Polistirene
    Sterilità Sterile
    N. per custodia 50/Cs.
    N. per confezione 25
    Product Type Universal Lid
    Plate Compatibility 96, 384 pozzetti, half-area
    Angoli di taglio Corner Notch