Learn More
Alla France™ Nitric/Sulfuric Acid Hydrometer
Codice prodotto. 11743183
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11743183
Marca: Alla France™ 3000TB100/20qp
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Reliably measure the specific gravity of your nitric or sulfuric acid solution. Alla France™ Nitric/Sulfuric Acid Hydrometer is a versatile, commercial-grade hydrometer.
  • Commercial grade hydrometer
  • Measures specific gravity of nitric or sulfuric acid
  • Range 1.000-2.000g/mL
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Tipo Idrometro per acidi, uso generico
Accuracy ±0,010 g/ml
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Intervallo di gravità specifica Da 1,000 a 2,000 g/ml