Learn More
Thermo Scientific™ Value Lab Upright Freezers
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
20 cu. ft.
Requisiti elettrici:
230 V 50 Hz
Tipo:
General Purpose Freezer
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Meet routine laboratory storage requirements with Thermo Scientific™ Value Lab Upright Freezers. Freezers feature digital controls and excellent temperature stability.
- 20 cu. ft. upright
- Four fixed wire shelves and six door shelves
- Manual defrost
- Enameled steel interior and exterior
- CFC-free insulation and coolant
Warranty
13 Months Parts and Labor
Specifica
Specifica
| Tipo | General Purpose Freezer |
| Capacità (sistema imperiale) | 20 cu. ft. |
| Capacità (sistema metrico) | 566.34 L |
| Gamma di temperatura | -12°C to -20°C |
| Temperatura (punto di regolazione) | Adjustable |
| Door Style | Hinged |
| No. of Doors | 1 (1 compartment) |
| Lato del perno | Right |
| Isolamento | Polyurethane Foam |
| Interno | Epoxy Coated Steel |
| Vedi altri risultati |