Learn More
Fisherbrand™ General Purpose Liquid-in-Glass Total Immersion Thermometers: Blue Organic Fill
Codice prodotto. p-4902502 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-10°C to +225°C
Bilancia:
Celsius
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17882141
With blue organic filling solution. Fisherbrand™ General Purpose Liquid-in-Glass Total Immersion Thermometers are ideal for use in chemical laboratories, universities, scientific institutions, food and beverage processing and the petrochemical industry.
  • Traceable to NIST, individually serialized
  • Features blue organic liquid fill against lead-free white back glass
  • Include multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese, and Spanish) Statement of Accuracy and Traceability
  • Tested and inspected by our USA quality team
Specifica
Certificazione/Conformità ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST
Da utilizzare con (applicazione) Chemical laboratories, universities, scientific institutions, food and beverage processing, petrochemical laboratories, pharmaceutical industry, medical industry, manufacturers, dairies, breweries and distilleries
Tipo di immersione Total Immersion
Include Multilanguage instructions, statement of accuracy
Lunghezza (sistema imperiale) complessiva 14 in.
Lunghezza (sistema metrico) complessiva 355 mm
Materiale Glass
Riempimento termometro Blue Organic Liquid
Temperatura max (sistema metrico) 225°C
Min. Temperature (Metric) -10°C
Temperature Range (Metric) -10°C to +225°C
Accuracy 2, 2.5 Above 100, 3 above 200°C
Suddivisione
Bilancia Celsius
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.