Learn More
3M™ Nastro per mascheratura universale 201E
Codice prodotto. p-200003843
Click to view available options
Dimensions (LxW):
50 m x 24 mm
50 m x 48 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 36
Codice prodotto. 17843256
Marca: 3M™ 7100195888
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Il nastro 3M™ 201E è un nastro per mascheratura di alta qualità utilizzato per mascheratura, fissaggio, fissaggio, tenuta, sigillatura e altre applicazioni a breve termine fino a una temperatura di 80™C per 1 ora.
  • Nastro per mascheratura per uso generico per applicazioni di mascheratura e sigillatura di vernici a breve termine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Beige
Materiale Crepe Paper
Product Type Masking Tape
Dimensions (LxW) 50 m x 48 mm