Learn More
Sampling Systems™ General Purpose Stainless Trays
Codice prodotto. 15819711 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
223 mm
240 mm
310 mm
340 mm
Larghezza (sistema metrico):
155 mm
160 mm
197 mm
310 mm
Altezza (sistema metrico):
43 mm
47 mm
50 mm
62 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15819711
Marca: Sampling Systems™ A684223
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sampling Systems™ General Purpose Stainless Trays are ideal for everything from mixing formulations to carrying waste.
  • Range of sizes
  • Crevice free design
  • High quality polished finished
  • Durable
  • 304 Stainless Steel
Specifica
Product Type General Purpose Tray
Materiale Stainless Steel
Finitura Polished
Altezza (sistema metrico) 43 mm
Lunghezza (sistema metrico) 223 mm
Larghezza (sistema metrico) 155 mm