Learn More
Sampling Systems™ General Purpose Stainless Trays
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
223 mm
240 mm
310 mm
340 mm
Larghezza (sistema metrico):
155 mm
160 mm
197 mm
310 mm
Altezza (sistema metrico):
43 mm
47 mm
50 mm
62 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Range of sizes
- Crevice free design
- High quality polished finished
- Durable
- 304 Stainless Steel
Specifica
Specifica
| Product Type | General Purpose Tray |
| Materiale | Stainless Steel |
| Finitura | Polished |
| Altezza (sistema metrico) | 43 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 223 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 155 mm |