Learn More
Grant Instruments™ T100 Series Digital Heated Circulating Bath
Click to view available options
Dimensioni interne (L x P x A):
240 x 160 x 155 mm
325 x 280 x 155 mm
510 x 290 x 155 mm
Capacità (sistema metrico):
5 L
12 L
18 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stability ±0.05ºC.
- Clear, bright 4 digit LED display
- Simple, intuitive user interface: dial and two function buttons.
- Model available with/without clamp (T-Clamp)
- Low-liquid detection (float switch)
- Fixed over temperature
- 2 point user calibration
- Visual alarm
Specifica
Specifica
| Descrizione | Working Area: 120 x 150mm |
| Capacità (sistema metrico) | 5 L |
| Gamma di temperatura | Ambient +15° to 99°C |
| Display | 4 digit LED |
| Capacità di riscaldamento | 1290/1440 w (230/120V) |
| Include | T100 Heating Circulator and P5 Bath |
| Materiale | Plastic |
| Preimpostazioni temperatura | 3 |
| Risoluzione temperatura | ±0.1°C |
| Stabilità termica | ±0.05°C |
| Vedi altri risultati |