Learn More
Grant Instruments™ T100 Series Digital Heated Circulating Bath
Codice prodotto. 12737809
Click to view available options
Dimensioni interne (L x P x A):
240 x 160 x 155 mm
325 x 280 x 155 mm
510 x 290 x 155 mm
Capacità (sistema metrico):
5 L
12 L
18 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12737809
Marca: Grant Instruments™ T100P12
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Digital thermostatic control unit and plastic tank provides straightforward applications requiring accurate temperature control.
  • Stability ±0.05ºC.
  • Clear, bright 4 digit LED display
  • Simple, intuitive user interface: dial and two function buttons.
  • Model available with/without clamp (T-Clamp)
  • Low-liquid detection (float switch)
  • Fixed over temperature
  • 2 point user calibration
  • Visual alarm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Working Area: 210 x 280mm
Capacità (sistema metrico) 12 L
Gamma di temperatura Ambient +5° to 99°C
Display 4 digit LED
Include T100 Heating Circulator and P12 Bath
Materiale Plastic
Preimpostazioni temperatura 3
Risoluzione temperatura ±0.1°C
Stabilità termica ±0.05°C
Uniformità termica 0.1°C
Dimensioni interne (L x P x A) 325 x 280 x 155 mm
Tensione 120/230 V